missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Arabitol, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-arabitol, un alcool de sucre rare, est à l’étude comme additif alimentaire qui réduit les dépôts de graisse dans les intestins. Le L-arabitol est utilisé comme inducteur de l’expression de la xylanase dans l’Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). Le L-arabitol est utilisé pour identifier, différencier et caractériser le L-arabitol déshydrogénase(s).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Le L-arabitol, un alcool de sucre rare, est à l’étude comme additif alimentaire qui réduit les dépôts de graisse dans les intestins. Le L-arabitol est utilisé comme inducteur de l’expression de la xylanase dans l’Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). Le L-arabitol est utilisé pour identifier, différencier et caractériser le L-arabitol déshydrogénase(s).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(-)-Arabitol |
| Point de fusion | 98°C to 103°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1720521 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,762 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/ml). |
| Rotation optique | −11° (c=5 in 8% Borax Solution) |
| Poids de la formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu