Learn More
Acide L-ascorbique, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 11483523 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 11483523
Marque: Fisher Chemical A/8880/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Acide L-ascorbique, +99 %, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Numéro MDL 64328
Spécification
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 2.1 to 2.6
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 176.13g/mol
Forme physique Solide