Learn More
Acide L(+)-ascorbique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-61874 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10055800
Marque: Thermo Scientific Acros 401471000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ascorbic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Rotation spécifique + 20.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 20g/L (20°C), soluble methanol and acetone, insoluble in ether, chloroform and benzene
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline