Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-asparagine monohydraté, 99 %
Catalog Number 10035873
331.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5794-13-8
C4H10N2O4
150.134
MFCD00151038
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
170358
acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5794-13-8
C4H10N2O4
150.134
MFCD00151038
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
170358
acide (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoïque ; hydrate
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
La L(+)-Asparagine monohydratée, 99 %, C4H10N2O4, numéro CAS-5794-13-8, asparagine monohydratée, l +-asparagine monohydratée, asparagine, asparagine nf, l-asparagine hydratée, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-asparagine monohydratée, l-asparagine, monohydratée, s-2,4-diamino-4-oxobutanoïque hydraté, 250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L(+)-Asparagine monohydrate
Point de fusion 233.0°C to 235.0°C
Note relative au nom 99%
Ammonium 1000ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 210ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Fer (Fe) 10ppm max.
Perte à la dessiccation 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 1% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Rotation spécifique + 35.00
Sulfate 280ppm max.
Poids de la formule 150.14
Transmittance 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Pourcentage de pureté 99%
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques + 35.00 (20.00°C c=10,6N HCl)
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre cristalline