Learn More
Sel monohydraté d’acide L-aspartique, ≥98 % (base sèche), Thermo Scientific™
Code produit. 15875258 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
Code produit. 15875258
Marque: Thermo Scientific J11635.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 323194-76-9
Formule moléculaire C4H8NNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 173.10
Numéro MDL MFCD00152960
Clé InChI PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Synonyme sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
CID PubChem 23679051
Nom IUPAC sodium ; (2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoate ; hydraté
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L to Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH2CH(COOH)CH2COONa·H2O
Poids de la formule 173.1