Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fucose, 98 %
Code produit. p-7023346
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11482808
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16789.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
L-(-)-Fucose finds application in cosmetics, pharmaceuticals and dietary supplements. It is used in the determination of antigen in A and B blood group. It is also used in the selection-mediated leukocyte-endothelial adhesion and host-microbe interactions. It is also used in anti aging creams as well as to promote the accelerated healing of wounds and to reduce allergy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-(-)-Fucose trouve son application dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires. Il sert à la détermination de l’antigène dans les groupes sanguins A et B. Il sert également à l’adhérence leucocytaire-endothéliale médiée par la sélection et aux interactions hôte-microbe. Il est aussi utilisé dans les crèmes anti-vieillissement ainsi que pour promouvoir la guérison accélérée des plaies et diminuer les allergies.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2438-80-4
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00135607
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonyme l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
CID PubChem 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Fucose
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 1 g
Beilstein 1422661
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4279
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −75° (c=10 in Water)
Nom IUPAC (3S,4R,5S,6S)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%