Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-glucose, 98 %
Code produit. p-3778706 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
Code produit. 10552061
Marque: Thermo Scientific Chemicals 241922500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921-60-8
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00148913
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Synonyme l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
CID PubChem 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Nom IUPAC (2S, 3R, 4S, 5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Glucose
Point de fusion 153.0°C to 156.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotation spécifique − 52.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline