Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L(+)-glutamique, 99 %
23.29 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acide L(+)-glutamique |
Ammonium | 200 ppm max. |
Couleur | Blanc |
Chlore (Cl) | 200 ppm max. |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10 ppm max. |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Spectre IR | Authentique |
Formule linéaire | HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H |
Fer (Fe) | 30 ppm max. |
Perte à la dessiccation | 0.5 % (105°C, 3 heures) max. |