Learn More
Acide L-glutamique, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11384229
Click to view available options
Quantité:
100 g
5 kg
56-86-0
C5H9NO4
147.13
MFCD00002634
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
33032
CHEBI:16015
NC(CCC(O)=O)C(O)=O
56-86-0
C5H9NO4
147.13
MFCD00002634
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
33032
CHEBI:16015
NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Biologie moléculaire, biologie cellulaire
Nom chimique ou matériau L-Glutamic Acid
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopentanedioïque
Poids de la formule 147.1
Densité 1.538g/mL at 20°C (Lit.)
Quantité 5 kg
Forme physique Poudre