Learn More
L-glutamine, ≥98,5%, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082818
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
56-85-9
C5H10N2O3
146.146
MFCD00008044
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
5961
CHEBI:18050
(2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
56-85-9
C5H10N2O3
146.146
MFCD00008044
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
5961
CHEBI:18050
(2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline