Description
La L-glutamine est très stable sous forme de poudre sèche et sous forme de solution congelée. Cependant, dans les milieux liquides ou les solutions mères, la L-glutamine se dégrade relativement rapidement. Une supplémentation des milieux avec de la L-glutamine avant utilisation est généralement nécessaire pour des performances cellulaires optimales.
- De la L-glutamine est ajoutée pour optimiser les performances cellulaires en culture.
- L'utilisation de la glutamine dans des conditions de carence en carbone par Saccharomyces cerevisiae en culture et sa relation avec la compartimentation cytoplasmique de l'activateur transcriptionnel Gln3 ont été étudiées.
- L’utilisation de glutamine dans des îlots de rats cultivés pour sonder l’oxydation d’a-cétoisocaproïque a été étudiée
Spécification
Spécification
| CAS | 56-85-9 |
| Formule moléculaire | C5H10N2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00008044 |
| Synonyme | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Clé InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-4-carbamoyl acide butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.15 |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |