Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L(+)-lactique, Solution aqueuse à 90 %
Code produit. 10592274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
5L
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10592274 5 L Récipient en plastique 5L
10052490 250 ml Flacon en verre 250mL
10523941 1 L Flacon en verre 1L
3 options
Code produit. 10592274
Marque: Thermo Scientific Chemicals 189870051
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00064266
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Lactic acid
Point d’ébullition 125,0°C
Couleur Incolore à jaune
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le furfurol et l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme et le disulfure de carbone
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté ≥88%
Densité 1,2000 g/ml
Quantité 5 L
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4260 à 1,4280
Gravité spécifique 1,2
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.