Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de L(+)-rhamnose, 99 %
Code produit. p-3737332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10583731
Marque: Thermo Scientific Chemicals 174080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-85-0
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonyme l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
CID PubChem 20849066
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal ; Hydraté
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Rhamnose monohydrate
Point de fusion 91.0°C to 93.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques + 8.20 (20.00°C c=4.5,H2O)
Rotation spécifique + 8.20
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline