Learn More
L(+)-ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L(+)-Ribose |
| Point de fusion | 84.0°C to 86.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 01,859 |
| Conditions de rotation spécifiques | + 20.00 (20.00°C c=2,water) |
| Rotation spécifique | + 20.00 |
| Informations sur la solubilité | (10% in water) Clear colorless |
| Afficher plus |