Learn More
L-(+)-Ribose, 99 %
Code produit. p-7025570
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11404597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21117.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Ribose is a potential starting material for the synthesis of many L-nucleoside-based pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-ribose est un produit de départ potentiel pour la synthèse de nombreux composés pharmaceutiques à base de L-nucléosides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24259-59-4
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00167010
Clé InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonyme l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
CID PubChem 90428
ChEBI CHEBI:47015
Nom IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Ribose
Point de fusion 85°C to 88°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml).
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%