Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-6 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human CD117/c-kit protein
Molecular Weight: 145kDa
Positive Control: Tonsil, GI Stromal Tumor (GIST)
Cellular Localization: Membrane/cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
| Antigène | CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-6 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Clone | Polyclonal |
| Concentration | 4mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide from C-terminus of human CD117/c-kit protein |
| Méthode de purification | with BSA and azide |
| Quantité | 100 μL |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.