Learn More
Epredia™ Milieu de montage aqueux Lab Vision™ PermaFluor™
Améliorez l’intensité du FITC en microscopie par fluorescence grâce au milieu de montage aqueux Epredia™ Lab VisionTM PermaFluorTM.
Marque: Epredia™ TA-006-FM
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01980kg
Description
Améliorez l’intensité du FITC en microscopie par fluorescence grâce au milieu de montage aqueux Thermo Scientific™ Lab Vision™ PermaFluor™.
- Réduit l’atténuation
- Immobilise la lamelle sur la coupe de tissu
Conditions de stockage : Conserver à 2°-8°C
Spécification
Conserver entre 2° et 8°C | |
6 mL |