Learn More
Epredia™ Saline tamponnée au phosphate Lab Vision™ (25X)
Code produit. 12613967 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Code produit. 12613967
Marque: Epredia™ TA125PB
Diluer la saline tamponnée au phosphate Epredia™ Lab Vision™ (25X) avant de l’utiliser pour faire une solution mère, qui agit comme tampon de lavage idéal pour les techniques d’immunomarquage.
Diluer la saline tamponnée au phosphate Thermo Scientific™ Lab Vision™ (25X) avec de l’eau distillée avant de l’utiliser pour faire une solution mère, qui agit comme tampon de lavage idéal pour les techniques d’immunomarquage.
  • Pour diagnostics in vitro
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable jusqu’à trois ans. Utiliser la solution diluée dans la semaine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 25X
À utiliser avec (application) Soins de santé
Quantité 125 ml
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate