Learn More
Epredia™ Solution saline tamponnée au phosphate Lab Vision™, poudre pour solution mère de 1 L 10X
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 ml
Conditionnement:
1L
Description
Diluer la saline tamponnée au phosphate Thermo Scientific™ Lab Vision™ (10X) à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant de l’utiliser pour faire 1 L de solution mère, qui agit comme tampon de lavage idéal pour les techniques d’immunomarquage.
- Pour diagnostics in vitro
- La solution de travail 1X contient 0,14 M de chlorure de sodium, 0,003 M de chlorure de potassium, 0,002 M de phosphate de potassium, 0,01 M de phosphate de sodium
- Conserver à température ambiante.
- Stable pendant jusqu’à trois ans
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Diagnostic in vitro |
| Quantité | 1000 ml |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate |
Utilisation réservée la recherche