Learn More
Solution saline tamponnée au tris LabVision™ (25X), Epredia™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Description
Bénéficiez d’un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage grâce à la solution saline dans un tampon Tris Thermo Scientific™ Lab Vision™ (25X),
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline tamponnée au Tris (25X) |
| Concentration | 25X |
| À utiliser avec (application) | Soins de santé |
| Quantité | 125 ml |
Pour diagnostics in vitro