Learn More
Epredia™ Tampon Tris-HCl Lab Vision™ pour restauration de l’épitope par la chaleur (10X)
Améliorez la réactivité de certains anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon Tris-HCl Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
59.00€ - 204.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C. |
---|---|
Dilution | 10X |
Type de produit | HIER |
À utiliser avec (application) | Immunohistochimie |
pH | 10 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12678286
|
Epredia™
AP-9005-050 |
50 ml | N/A | ||||||
12688286
|
Epredia™
AP-9005-125 |
125 ml | N/A | ||||||
12698286
|
Epredia™
AP-9005-500 |
500 ml |
204.00€
500mL |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Améliorez la réactivité de certains anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon Tris-HCl Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
- Solutions de réserve 100X
- Tampon Tris-HCl 100 mM, pH 10,0
- Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
Conditions de stockage : Stocker à 2-8°C. Stable jusqu’à 18 mois. Ne contient pas de conservateurs.
Spécification
2° à 8°C. | |
HIER | |
10 |
10X | |
Immunohistochimie |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Tris-HCl Buffer
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride