Learn More
Labconco™ Câble AtmosPure
Câble de surveillance de l’oxygène et de l’humidité à utiliser avec les boîtes à gants Labconco Protector
167.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | AtmosPure |
---|---|
Poids (impériale) | 2 lb |
Poids (métrique) | 0,9 kg |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15977590
|
Labconco™
5442000 |
À utiliser lorsque le système AtmosPure et la boîte à gants avec contrôleur de pression automatique partagent une pompe à vide | Câble à 6 broches AtmosPure |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le câble du moniteur d’humidité et d’oxygène à 9 broches AtmosPure est requis lorsque le système AtmosPure est utilisé en mode AUTO. Permet le contrôle automatique du ventilateur AtmosPure à partir d’un moniteur d’humidité ou d’oxygène (vendu séparément).Spécification
AtmosPure | |
2 lb | |
0,9 kg |