Learn More
Labconco™ Papier filtre pour flacon Fast-Freeze™
Se place sur le haut du flacon pour éviter une perte partielle du produit pendant la lyophilisation.
Marque: Labconco™ 7544810
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Se place sur le haut du flacon pour éviter une perte partielle du produit pendant la lyophilisation.
Aucune fixation pour filtre complexe n’est nécessaire.
Spécification
Rond | |
Empêche la perte partielle du produit pendant la lyophilisation | |
1000/boîte | |
Filtre pour flacons |