Learn More
Labconco™ Sash Stop Kit
A Sash Stop restricts how far a vertical-rising sash may be opened.
56.45€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17601037
|
Labconco™
9410300 |
Hotte filtrante Protector™ Premier™ et Protector™ XStream™ |
56.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||