Learn More
Labconco™ Sash Stop Kit
A Sash Stop restricts how far a vertical-rising sash may be opened.
Marque:  Labconco™ 9410300
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 17601037
  • 56.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
Kit d’arrêt pour vitre à utiliser sur la plupart des hottes filtrantes Labconco fabriquées depuis 2012.1 kit requis pour les hottes filtrantes à fixation au sol Premier, de paillasse XL, XStream, en PVC, en acier inoxydable et XL, de 3 à 8 pi, avec des châssis à élévation verticale.2 kits requis pour les hottes filtrantes traversantes de paillasse XL de 10 et 12 pi avec double châssis.Un arrêt pour vitre limite la distance d’ouverture d’un châssis à élévation verticale. Ce petit dispositif en plastique peut être facilement installé sur le panneau de fixation d’une hotte Protector, qui a été préparé en usine pour accueillir un arrêt de châssis en position ouverte à 60 % (18 po de la surface de travail). D’autres positions de châssis peuvent être percées sur place. Chaque kit d’arrêt de châssis comprend des composants pour un châssis.
Spécification
Spécification
Hotte filtrante Protector™ Premier™ et Protector™ XStream™
6 in
30,48 cm
15,24 cm
Plastique
12 in
6 in
6 x 6 x 12 in (15,24 x 15,24 x 30,48 cm)
15,24 cm