Learn More
Labconco™ Surface de travail SpillStopper™ pourhottes Protector™Premier™ 4 pi
La surface de travail Labconco SpillStopper™ est creuse et profilée pour se conformer à la doublure intérieure pour contenir des déversements.
Marque: Labconco™ 9500410
Informations supplémentaires : Poids : 54.43000kg
Description
- Résines époxy résistantes à la corrosion moulées
- Bord avant avec un grand rayon pour diriger l’air de manière aérodynamique vers la hotte
- Orifices pré-percés pour la ventilation et les passages de plomberie
- Certaines surfaces avec découpes pour un dispositif de fixation en surface et/ou évier de laboratoire sinkcup 6 x 3 po. (15,2 x 7,6 cm)
- Les surfaces de travail plates peuvent également être couplées à un support de base à hauteur réglable pour fournir un espace de travail supplémentaire
Informations sur la commande
Accessoires de maintenanc et évier de laboratoire vendus séparément
Spécification
Arrière gauche | |
Résine époxy |