Learn More
Labconco™ Supports télescopiques
Supportent des charges de 1000 lb (450 kg) ; Conformes à l’ADA (Americans with Disabilities Act)
Marque:  Labconco™ 3746702
Code produit. 11878681
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Requires : Work surface (sold separately).
Description
Description
Support loads up to 1000 lb. (450kg); ADA compliant
  • Avec quatre pieds de nivellement fixes
  • Longueur : 29 po (74 cm)