Learn More
Labconco™ Supports télescopiques
Supportent des charges de 1000 lb (450 kg) ; Conformes à l’ADA (Americans with Disabilities Act)
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | ADA |
---|---|
Profondeur (impériale) | 29 in. |
Profondeur (métrique) | 73.7cm |
À utiliser avec (équipement) | Station de ventilation Protector™ XVS |
Hauteur (impériale) | 34.5 à 27.5 po |
Description
Support loads up to 1000 lb. (450kg); ADA compliant
- Avec quatre pieds de nivellement fixes
- Longueur : 29 po (74 cm)
Spécification
ADA | |
73.7cm | |
34.5 à 27.5 po |
29 in. | |
Station de ventilation Protector™ XVS | |
Support |