Learn More
Labconco™ Supports télescopiques à roulettes
Avec roulettes à blocage au pied d’un dia. int. de 5 po (12.7 cm)
Marque:  Labconco™ 3746711
Code produit. 15149655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00€
    1465.29€ / 1 pièce
    Économisez 104.71€
    6% de réduction
Description
  • Roulettes en PUR antitraces avec roulements pour un fonctionnement silencieux et une parfaite mobilité
  • Longueur : 29 po (74 cm)
Informations sur la commande
Enclosures supported by mobile base stands will require special modifications to incorporate flexible ducting,
wiring and plumbing when applied.