Learn More
Labconco™ Supports télescopiques à roulettes
Avec roulettes à blocage au pied d’un dia. int. de 5 po (12.7 cm)
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité ADA
Profondeur (impériale) 29 in.
Profondeur (métrique) 73.66cm
Hauteur (impériale) 34.5 à 27.5 po
Comprend Roulettes en polyuréthane antitraces verrouillables de 5 po de diamètre
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Roulettes en PUR antitraces avec roulements pour un fonctionnement silencieux et une parfaite mobilité
  • Longueur : 29 po (74 cm)
Informations sur la commande
Enclosures supported by mobile base stands will require special modifications to incorporate flexible ducting,
wiring and plumbing when applied.
Spécification
Spécification
ADA
73.66cm
Roulettes en polyuréthane antitraces verrouillables de 5 po de diamètre
29 in.
34.5 à 27.5 po
Support
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates