Description
- La station en acrylique comprend une surface d’écriture, un bord de coupe et des pieds antidérapants pour faciliter la distribution.
- Les trous contrepercés permettent de fixer l’unité au mur si nécessaire.
- Étiquettes vendues séparément du support et affichées à des fins d’illustration.
- Contient six boîtes de taille standard de Tough-Tags™ Cryo-Babies™, et Tough-Spots™ .
- Dimensions : 280 x 120 x 89 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
| Couleur | Bleu translucide |
| Dimensions (L x l x H) | 280 x 120 x 89 mm |
| Capacité | Ruban adhésif, Jusqu’à 6 boîtes de taille standard |
| Matériau | Acrylique |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Chargement par le haut |
| À utiliser avec (équipement) | Étiquettes Tough-Tags™ Cryo-Babies™, Tough-Spots™ |
| Quantité | 1 de chaque |