Learn More
Buerkle™ Spatule à usage unique LaboPlast™
Spatule à usage unique Buerkle™ LaboPlast™ dotée d’une poignée stable longue et ergonomique et d’une lame pointue.
Marque: Buerkle™ 5378-0009
17.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
- Idéale pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
- Le manchon d’étanchéité transparent réduit la contamination
- Blanc
- Conditionnement individuel
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Spatule jetable | |
Sans poignée | |
Oui | |
FDA | |
10/boîte | |
150 mm |
Polystyrène | |
Forme ergonomique | |
Blanc | |
Idéale pour l’échantillonnage des poudres, des granulés, des pâtes et des denrées alimentaires | |
263 mm |