Learn More
Buerkle™ Cuillère jetable LaboPlast™
La cuillère jetable LaboPlast™ est fabriquée dans une salle blanche de classe 7 (10 000) et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéal pour l’échantillonnage de poudres, de granulés et de liquides.
Marque: Buerkle™ 5378-0012
48.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Description
- PS, blanc
- Conditionnement individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Polystyrène | |
Oui | |
Blanc | |
Denrées alimentaires |
10 mL | |
Non | |
FDA | |
170 mm |