Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque: Buerkle™ 5378-0008
33.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.53000kg
Description
Cuillère, jetable avec ou sans couvercle
- Polystyrène, blanc
- Conditionnement individuel
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7
- Selon la norme UE sur les denrées alimentaires et avec l’approbation de la FDA
Spécification
Pelle jetable | |
Avec couvercle | |
150 ml | |
218 mm |
Polystyrène | |
Couvercle | |
Oui |