Learn More
Solution tampon de laboratoire, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11726398 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11726398
Marque: Reagecon 90518
Conçu pour une utilisation de mesure du pH en laboratoire. La solution tampon de laboratoire Reagecon™, pH 2,00 est testée à 20 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité et est fourni avec un certificat d’analyse détaillé.
Reagecon fabrique la gamme la plus complète de réactifs de pH au monde ; ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs finaux. Ce tampon de qualité de laboratoire est fabriqué selon des spécifications rigoureuses avec une longue durée de conservation et est fourni avec un certificat d’analyse détaillé et une étiquette complète.
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
pH 2.00 ±0.02
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Odeur Caractéristique
Informations sur la solubilité Fully miscible in water