Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset de laboratoire en acier inox
Ajoutez un couvercle de finition brillant non magnétique à un creuset en acier inox. Le couvercle de creuset de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ est plat avec une dépression pour le centrage et présente une extension sur un côté qui sert de poignée.
Marque: Nickel Electro™ 163
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Requires : Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Description
- Non magnétique
- Estampillé du mot Acier inox pour faciliter l’identification du matériau pendant l’utilisation
- Forme plate avec une dépression pour le centrage sur les creusets
- Comprend une extension sur un côté qui sert de poignée
- Sans fissure
Non magnétique, finition brillante, couvercle sans crevasse, poignée
Spécification
Acier inoxydable | |
Oui | |
Couvercle de creuset |
10 Paquets | |
30 mm | |
Plat |