Learn More
Lactitol monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025509
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11345349
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21016.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81025-04-9 | C12H26O12 | 362.328 g/mol
Lactitol monohydrate is used in low fat foods, anthelmintic, cosmetic and pharmaceutical excipients. It is used in sugar-free candies, cookies, chocolate and ice cream. It is a laxative, which used to treat constipation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le lactitol monohydraté est utilisé dans les aliments à faible teneur en matières grasses et les excipients anthelminthiques, cosmétiques et pharmaceutiques. Il est utilisé dans les bonbons sans sucre, les biscuits, le chocolat et les crèmes glacées. Il s’agit d’un laxatif utilisé pour traiter la constipation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81025-04-9
Formule moléculaire C12H26O12
Poids moléculaire (g/mol) 362.328
Numéro MDL MFCD00150767
Clé InChI LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Synonyme lactitol monohydrate, d-lactitol monohydrate, lactitol hydrate, unii-uh2k6w1y64, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol monohydrate, d-glucitol, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-, monohydrate, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-glucitol, portolac tn, 2s,3r,4r,5r-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol;hydrate
CID PubChem 3067270
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol ; hydraté
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactitol monohydrate
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 1 g
Merck Index 14,5340
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 362.33 (344.31 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%