Learn More
Acide lactobionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437699
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
Code produit. 15437699
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66368.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358.296 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-82-2
Formule moléculaire C12H22O12
Poids moléculaire (g/mol) 358.296
Numéro MDL MFCD00078147
Clé InChI JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonyme lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
CID PubChem 7314
ChEBI CHEBI:55481
Nom IUPAC Acide (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxyhexanoïque
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactobionic acid
Point de fusion 113°C to 118°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Merck Index 14,5342
Informations sur la solubilité Soluble in water
Rotation optique +25° (c=10 in Water)
Poids de la formule 358.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre