Learn More
LAD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16895654 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16895654 20 μL 20µL
16885654 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16895654 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 161361AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunohistochemical staining of 16136-1-AP shows strong extracellular matrixpositivity in human testis. The predicted MW of this protein is 57 kDa. IP results of 16136-1-AP detected a 62 kDa band.
Anchoring filament protein which is a component of the basement membrane zone.
Spécification
Antigène LAD1
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.31 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression LAD1
Numéro d’ordre du gène O00515, P57016
Alias de gène LAD, Lad 1, LAD1, LadA, ladinin 1, Linear IgA disease antigen
Symboles de gène(s) LAD1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène LAD1 Fusion Protein Ag9159
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16763, 3898
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG