Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.5 1 pour le transport de substances explosives
Marque:  Brady™ 223555
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11740204
  • 3.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Spécification
Brillant
1 de chaque
100 mm
100,00 mm
Diamant
Noir sur orange
Polyester laminé
Acrylique, permanent
0,099 mm
-40°C-110°C
1.5 1