Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 4.3b pour le transport de gaz inflammables au contact de l’eau
Marque: Brady™ 223569
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Gloss | |
1 de chaque | |
297 mm | |
297.00 mm | |
Diamant | |
Blanc sur bleu |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
4 |