Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Ne pas marcher ou stationner à cet endroit
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 824977
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Brillant | |
1 de chaque | |
200 mm | |
0,099 mm | |
Rond | |
Noir sur blanc |