Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Douche de sécurité
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.65€ - 13.95€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15674337
|
Brady™
815708 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15684337
|
Brady™
815709 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694337
|
Brady™
815710 |
200 mm | 200 mm |
4.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604347
|
Brady™
815712 |
300 mm | 300 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15614347
|
Brady™
815714 |
400 mm | 400 mm |
13.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Brillant | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |