Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Radiations non ionisantes
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 827061
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
273 mm | |
315 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Brillant | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |