Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement de sécurité en polyester laminé
Marque:  Brady™ 250224
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10715695
  • 6.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE, conformité environnementale RoHS
1 de chaque
Polyester laminé
50 mm
50 mm
Triangulaire
Panneau d’avertissement de sécurité
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Pictogramme Avertissement de zone de danger - !
Noir sur jaune