Learn More
LaMotte™ Bandelettes de test à facteurs uniques et multiples Insta-Test™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Click to view available options
Caractéristiques des paramètres:
Acide peracétique
Dioxyde de chlore
Quantité:
50 bandelettes par flacon
50 bandes/flacon
Plage:
0 à 500 ppm
0-10-20-40-60-85-160 ppm
Conditionnement:
100µL
Description
- Aucun réactif ou kit de terrain n’est requis pour la plupart des bandelettes
- Les tampons traités chimiquement sur les bandelettes en plastique produisent un changement de couleur
- Les flacons à languette détachable sont dotés d’un revêtement dessiccant moulé et d’un bouchon à clipser à charnière pour une protection contre l’humidité
- Temps de développement en 10 secondes seulement
Bandelettes de test pour l’analyse de l’eau : eaux usées, ébullition et refroidissement de l’eau industrielle, eau potable, blanchisserie et assainissement †
†Les bandelettes ont été évaluées pour une utilisation dans ces applications. L’utilisation dans d’autres applications est soumise à des interférences potentielles.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Réduction à la source
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Test de qualité de l’eau |
| Caractéristiques des paramètres | Acide peracétique |
| Quantité | 50 bandes/flacon |
| Plage | 0-10-20-40-60-85-160 ppm |
| Conditions de stockage | Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |
| Type | Single Factor Test Strip |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LaMotte™ Bandelettes de test à facteurs uniques et multiples Insta-Test™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu