Learn More
Solution de chlorure de lanthane, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12960574 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Code produit. 12960574
Marque: Fisher Chemical RP 238 1000
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Conditionnement Flacon
CAS 33820-53-0
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum chloride solution.
Notes de qualité de la pureté EU Ph Ref: 1114001
Formule moléculaire C15H23N3O4
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Élément Lanthanum Chloride
Nom IUPAC 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 309.366
CID PubChem 36606
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:82189
Qualité Eu. Ph.
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Lanthanum chloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1114001 (RP 238)