Learn More
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, 99,995 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734819 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10402011
Marque: Thermo Scientific Acros 193280050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10277-43-7
Formule moléculaire H12LaN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
Numéro MDL MFCD00149751
Clé InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
CID PubChem 16211478
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 126.0°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 40.0°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre et granulés
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995%
Formule linéaire La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté
Poids de la formule 433.01
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces