Learn More
Oxalate de lanthane(III) décahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392288
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11392288 50 g 50g
11382288 250 g 250g
2 options
Code produit. 11392288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013196.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-03-1
Formule moléculaire C6La2O12
Poids moléculaire (g/mol) 541.865
Numéro MDL MFCD00150540
Clé InChI OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
CID PubChem 164654
Nom IUPAC oxalate de lanthane(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire La2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 722.02 (541.87 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic