Learn More
Solution étalon de plasma au lanthane, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11480370
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11480370
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013870.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire La2O3 in 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00011066
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; oxyde de lanthane(III) :0,12 % ; eau :94,88%